Merck
PHL80785
Phellopterin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-21-17-15-12(7-9-20-15)14(19-3)11-4-5-13(18)22-16(11)17/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMLZFLQMBMYVHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic