Merck
68706
Supelco
Perfluorotridecanoic acid
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
F3C(CF2)11CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
664.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
112-123 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVDGGZAZAYHXEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)