Fontos dokumentumok
67398
Sodium nitrite
analytical standard
Szinonimák:
E250
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.999% trace metals basis
98.0-102.0% (RT)
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
271 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?