Fontos dokumentumok
62533
Hybriscan™ D kit
Beer, suitable for food and beverages,microbiology and in situ hybriziation
Szinonimák:
Beer Spoilage Organisms HybriScan™D, FastScan Beer
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
HybriScan™D Beer, suitable for microbiology
használat
sufficient for 96 reactions
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | in situ hybriziation: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Megasphaera spp.
Lactobacillus spp.
Pediococcus spp.
Pneumococcus spp.
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Információk a laktobacilusokról, rúd alakú, Gram-pozitív, fermentatív, fakultatív anaerob vagy mikroaerofil organotrófokról. A lactobacillus organtróf a tejsavbaktériumok csoportjába tartozik.
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Related Content
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms