61302
Lactalbumin hydrolysate
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from lactalbumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
total nitrogen (N), ≥12%
izzítási maradék
≤6%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.