Fontos dokumentumok
56241
L-Isoleucine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 1
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.