Fontos dokumentumok
46023
Fenthion-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDHYERRNXRANLI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Fruits and vegetables and other food matrices by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and low-pressure gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (LP-GC-TOFMS).
- Water samples by solid-phase extraction (SPE), liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (LC-QqQ-MS/MS) and LC coupled to hybrid QTOF-MS.
- Tea samples by QuEChERS extraction, liquid-liquid extraction (LLE) cleanup and analysis using GC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)