Merck
89257
Supelco
Fenthion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphate, Dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl phosphate, Fenoxon, Fenthoxon
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15O4PS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.26
Beilstein:
2275764
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fenthion oxon may be used as a reference standard for the determination of fenthion oxon in animal tissue samples by gel permeation chromatography (GPC) cleanup followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS) and liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC–MS–MS).
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Pang GF, et al.
Journal of Chromatography A, 1125(1), 1-30 (2006)