Fontos dokumentumok
45737
Pyrifenox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of Z and E isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CO\N=C(\Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3/b18-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKPCAYZTYMHQEX-JXAWBTAJSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?