Fontos dokumentumok
45645
Propyzamide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Pronamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorophyll-containing matrices by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by GC equipped with Q Extractive Orbitrap consisting of electron ionization (EI) source and hybrid quadrupole Orbitrap mass spectrometer.
- Surface water by liquid chromatography along with MS/MS with electrospray ionization (ESI) in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
- Honeybees and shellfish} by d-SPE followed by analyses using LC-MS/MS as well as GC-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?