Merck
45369
Supelco
Carbetamide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(R)-(−)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.27
Beilstein:
8318291
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMRQXHFXNZFDCH-SECBINFHSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rofida Wahman et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Plants produce a huge number of functionally and chemically different natural products that play an important role in linking the plant with the adjacent environment. Plants can also absorb and transform external organic compounds (xenobiotics). Currently there are only a