Fontos dokumentumok
45643
Propineb
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Zinc propylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
technical mixture
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mw 289.78 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CC1CNC(=S)S[Zn]SC(=S)N1
InChI
1S/C5H10N2S4.Zn/c1-3(7-5(10)11)2-6-4(8)9;/h3H,2H2,1H3,(H2,6,8,9)(H2,7,10,11);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKMLIVYBGSAJPM-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?