Merck
45519
Supelco
Genite
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,4-Dichlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8Cl2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.16
Beilstein:
2944672
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)17-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)