Merck
45650
Supelco
Pyroquilon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
O=C1CCc2cccc3CCN1c23
InChI
1S/C11H11NO/c13-10-5-4-8-2-1-3-9-6-7-12(10)11(8)9/h1-3H,4-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRJLAOUDSILTFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyroquilon is a fourth generation fungicide, termed as melanin biosynthesis inhibitors and an antifungal agrochemical. It is effectively used to control rice blast disease.
Alkalmazás
Pyroquilon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental and paprika samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Pesticide Encyclopedia (2014)
Development of a new QuEChERS method based on dry ice for the determination of 168 pesticides in paprika using tandem mass spectrometry.
Lee SW
Journal of Chromatography A, 1218(28), 4366-4377 (2011)
Simultaneous determination of 64 pesticides in river water by stir bar sorptive extraction and thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry
Nakamura S and Daishima S
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382(1), 99-107 (2005)