Merck
34518
Supelco
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(E)-α-Methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetic acid, Trifloxystrobin acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H17F3N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.34
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
Related Categories
Általános leírás
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113 is an acid metabolite of trifloxystrobin, which belongs to the class of strobilurin broad-spectrum fungicides. Its mode of action involves its binding to the Q0 site of cytochrome b, thereby resulting in the inhibition of mitochondrial respiration of the fungi. Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113 is largely utilized for the management of powdery mildew as well as anthracnose, that adversely affect fruits and agriculture products.
Alkalmazás
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113 may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in agricultural products, fruits, and environmental samples by various chromatography techniques.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dissipation kinetics of trifloxystrobin and tebuconazole on apple (Malus domestica) and soil-A multi location study from north western Himalayan region
Patyal SK, et al.
Chemosphere, 92(8), 949-954 (2013)
Determination of Trifloxystrobin and Its Metabolites in Hawaii Soils by ASE- LC-MS/MS
Chen J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(6), 1829-1837 (2008)
Dissipation and residues of trifloxystrobin and its metabolite in rice under field conditions
Li P, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 33(12), 2654-2660 (2014)
Simultaneous determination of tebuconazole, trifloxystrobin, and its metabolite trifloxystrobin acid residues in gherkin under field conditions
Paramasivam M, et al.
Journal of Separation Science, 38(6), 958-964 (2015)