Merck
34209
Supelco
Pirimicarb-d6
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Dimethylamino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl dimethyl-d6-carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D6H12N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFGYUFNIOHWBOB-SCPKHUGHSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Ching Choi et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 55(2), e4380-e4380 (2019-06-12)
Detection of pesticide residues in food samples is important for safeguarding food quality and safety. Conventional approaches for detection of pesticides in food samples typically involve labour-intensive and time-consuming sample pretreatment and chromatographic separation. In this study, solid phase micro-extraction