Merck
32882
Supelco
4-tert-Octylphenol monoethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Szinonimák:
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.38
Beilstein:
2114647
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
10 μg/mL in acetone
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol monoethoxylate solution for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marie Orre et al.
Neurobiology of aging, 35(12), 2746-2760 (2014-07-09)
Reactive astrocytes and microglia are associated with amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD). Yet, not much is known about the molecular alterations underlying this reactive phenotype. To get an insight into the molecular changes underlying AD induced astrocyte and microglia
Olga Pougovkina et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3513-3522 (2014-02-12)
Mitochondria integrate metabolic networks for maintaining bioenergetic requirements. Deregulation of mitochondrial metabolic networks can lead to mitochondrial dysfunction, which is a common hallmark of many diseases. Reversible post-translational protein acetylation modifications are emerging as critical regulators of mitochondrial function and
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of
Nobuhiko Hamazaki et al.
Development (Cambridge, England), 142(5), 910-920 (2015-01-31)
In mice, zygotic activation occurs for a wide variety of genes, mainly at the 2-cell stage. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are increasingly being recognized as modulators of gene expression. In this study, directional RNA-seq of MII oocytes and 2-cell embryos
J Philippe et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 295-302 (2014-06-04)
A significant proportion of severe familial forms of obesity remain genetically elusive. Taking advantage of our unique cohort of multigenerational obese families, we aimed to assess the contribution of rare mutations in 29 common obesity-associated genes to familial obesity, and