Merck
30709-M
Sigma-Aldrich
Nitric acid
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Ügynökség:
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
grade
for determinations with dithizone
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥65%
Forma
liquid
izzítási maradék
≤0.0005% (as SO4)
bp
120.5 °C (lit.)
sűrűség
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.00005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.00005%
kation nyomok
Ag: ≤0.000001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000001%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00001%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.000005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES string
O[N+]([O-])=O
alkalmasság
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nitric acid (HNO3) is a highly corrosive strong mineral acid. 10%(v/v) nitric acid solution is useful for cleaning laboratory glasswares. Reaction of HNO3 with various original and synthetic mineral dust/mineral oxide surfaces was studied in a low-pressure Knudsen reactor operating at 298K.
Alkalmazás
Nitric acid (HNO3) may be used for the removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs. It may be used in the trace determinations of Pb and Cd in natural waters by flame atomic absorption spectrometry.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step