Fontos dokumentumok
24591
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22 ga
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81643
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 mL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)