Fontos dokumentumok
03124-M
Potassium iodide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
grade
puriss.
Teszt
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma
crystalline
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
szennyeződések
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
thiosulfate (S2O3), in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
mp
681 °C (lit.)
anion nyomok
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba:, in accordance
Fe: ≤0.001%
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?