Merck
01870
Supelco
Silica gel 60 ADAMANT on TLC plates
with fluorescence indicator 254 nm
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
Minőségi szint
Jellemzők
fluorescent indicator
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
250 μm ± 30 μm
lemezméret
20 cm × 20 cm
részecskeméret
7.0-11.0 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)