99569
Silica gel on TLC plates
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
Szinonimák:
Silica gel-coated TLC plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
5 cm × 20 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
8.0-12.0 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)