Fontos dokumentumok
24-6180
1,2-Propanediol
SAJ first grade, ≥99.0%
Szinonimák:
Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
SAJ first grade
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
12.5 %
elérhetőség
available only in Japan
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.