Fontos dokumentumok
WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polycarbonate housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Swin-Lok Holder
kiszerelés
pkg of 8 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Átmérő
47 mm
Általános leírás
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Tulajdonságok és előnyök
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)