WBSH0500
Immobilon Signal Enhancer for Immunodetection
Western Blotting, immunodetection
Szinonimák:
Western blot signal enhancer, signal enhancer
gyártó/kereskedő neve
Immobilon®
technika/technikák
western blot: suitable
észlelési módszer
chemiluminescent
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Signal Enhancing: Amplify low signal intensity Western blots without amplifying the noise
Save Primary Antibody: When the signal is strong, use Immobilon Signal Enhancer to reduce the amount of valuable primary antibody required
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3