Fontos dokumentumok
SLHP033N
Millipore
Millex® polyethersulfone syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
pórusméret:
0.45 μm
H:
27 mm
Átmérő:
33 mm
szűrőfelület:
4.5 cm2
térfogat:
100 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
leírás
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
szűrőfelület
4.5 cm2
térfogat
100 mL
szín
green
Mátrix
Millipore Express®
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
buborékpont
≥2 bar, air with water at 23 °C
szerelvény
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Non-sterile Millex® syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Alkalmazás
Filtration of aqueous and mild organic solutions
Specifikációk
For general laboratory use only
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Összes mutatása