Fontos dokumentumok
SVWG04700
Millipore
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Szinonimák:
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
gridded
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
Millipore
parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
160 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pórusméret
5.0 μm pore size
70 % porosity
buborékpont
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Durapore® Membrane Filter, 5.0 μm has been used to filter out suspended particles from water generated from the treatment plant for analytical studies.
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)