HVHP04700
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Szinonimák:
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
Méret kiválasztása
88 700,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
88 700,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
Anyagok
PVDF membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paraméterek
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
125 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
törésmutató
n/D 1.42
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm pore size
75 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Alkalmazás
- Air clarification
- Gas and solvent filtration
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.