Merck
NY1004700
Millipore
Nylon Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Nylon Net Filter, Nylon membrane filter discs
Méret kiválasztása
100 FILTERS
46 900,00 Ft
46 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 FILTERS
46 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
46 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
Nylon membrane
plain filter
white filter
leírás
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Paraméterek
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
65 μm
pórusméret
10.0 μm pore size
6 % porosity
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: NY10
Filter Type: Net filter
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Alkalmazás
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. What kind of nylon are these made from? I'm looking for Nylon 6. Let me know if you carry membranes made of PA 6. Thank you.
    1 answer
    1. These nylon membranes are Nylon 66.
      Helpful?