SIM0000UV
Photooxidation UV Lamp
For use with Simplicity® and Synergy® Systems
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel housing
Jellemzők
6 Watts UV lamp
kiszerelés
pkg of 1 unit
parameter
1.0 L/min flow rate (1.2 L/min)
11 kg operating weight
Sz × Mé × Ma
24.8 cm × 26 cm × 46 cm
kompatibilitás
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® (2001-2006)
for use with Synergy® UV
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine consumable for the replacement of SIM0000UV - Photooxidation UV Lamp.
- Operates at a wavelength of 185 nm