Fontos dokumentumok
SLHNX13
Millipore
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
Átmérő
13 mm
szűrőfelület
0.8 cm2
térfogat
10 mL
szín
purple
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
buborékpont
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Millex® Syringe Filter, Nylon, Non-sterile are hydrophilic nylon membranes that are compatible with a wide range of solvents including aqueous and organic solutions.
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.