WHA68962504
Whatman® GD/X syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Szinonimák:
Whatman filter, Z286931, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
Jellemzők
glass fiber prefilter
kiszerelés
pk of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6896-2504
Whatman Article No. 28420549 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤25 mL
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
- Female luer lock for leak-free connections
- High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
- Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)