Merck
SLFG033
Millipore
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
Anyagok
PTFE membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex
minőség
MQ400
gyártó/kereskedő neve
Millex
Paraméterek
at ≥0.8 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol)
max. inlet pressure (125 psi)
max. pressure at 8.6 bar
45 °C temperature (maximum)
technika/technikák
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Magasság
27 mm
Átmérő
33 mm
szűrési terület
4.5 cm2
térfogat
100 mL
szín
red
pórusméret
0.2 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
gas
szerelvény
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
Általános leírás
Replaces SLFG025 25mm 0.20 μm hydrophobic PTFE Millex syringe filter. SLFG033 provides faster filtration of samples in organic solvents as compared to 25mm 0.20 μm hydrophobic PTFE syringe filters.
Egyéb megjegyzések
For general laboratory use only
Jogi információk
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany