SAMP2GVNB
Millex® filter for the Samplicity® G2 System
PVDF, pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.22 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-GV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Samplicity®
Jellemzők
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
Samplicity®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technika/technikák
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Átmérő
33 mm
szűrőfelület
4.5 cm2
térfogat
1.7 mL
szín
yellow
matrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
buborékpont
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
szerelvény
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Specifikációk
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.