OP39
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Mouse mAb (TA-1)
liquid, clone TA-1, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TA-1, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Alkalmazás
Frozen Sections (5 µg/ml)
Immunoblotting (see application references)
Immunofluorescence (5 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg/sample, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see comments and application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
SK-BR-3 cells
Egyéb megjegyzések
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984 Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Bargmann, C.I., et al. 1968. Nature319, 226.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1