MAB8293
Anti-Parvovirus B19 Antibody, aa 328-344 of VP2 capsid protein, clone R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
R92F6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
IFA: 1:200-1:400.
Immunohistochemistry on formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections: 1:50-1:100. High temperature citrate buffer antigen retrieval is highly recommended.
Western Blot: 1:1,000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Parvovirus positive patient sample
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2