NY8004700
Nylon Membrane Filter, 80.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Nylon Net Filter
Méret kiválasztása
53 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
53 000,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
Anyagok
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Paraméterek
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
75 μm
pórusméret
40 % porosity
80.0 μm pore size
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Alkalmazás
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13