Fontos dokumentumok
Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
polypropylene membrane
roll
leírás
permeability factor (PF) activity 25 cfm
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 5 m
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
H × Sz
5 m × 40 in. (102 cm)
Szélesség
40 in. (102 cm)
súly
9 oz
Általános leírás
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)