MSP010013
Hydrophilic/Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millipak® Barrier 200 Capsule
Millipak® Barrier 200
Szinonimák:
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 μm, Hydrophobic/Hydrophilic, TC/TC
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF
Minőségi szint
leírás
hydrophobic/hydrophilic
sterilitás
irradiated
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
gamma compatible
termékcsalád
Millipak® Barrier 200
Jellemzők
hydrophilic
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
6.1 in.
Szélesség
3.0 in.
szűrőfelület
1000 cm2
bemeneti csatl. átmérője
1.5 in.
kimeneti csatl. átmérője
1.5 in.
szennyeződések
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
szerelvény
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.