Fontos dokumentumok
MSEHNFX40
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Szinonimák:
MultiScreen Solid Plate, Solid Bottom 96-Well Plate, Solid Bottom Plate
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NB.15
material
flat bottom clear polystyrene plate
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
MultiScreen®
kiszerelés
pkg of 40 plates
technika/technikák
ELISA: suitable
lemezméret
96 wells
kötéstípus
high binding surface
Általános leírás
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
Fizikai forma
Color Code:Clear
Egyéb megjegyzések
Automation Compatible:Yes
Jogi információk
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany