MPVL20CF3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Capsule
Millipak® 200, filtration area 1000 cm2, matrix Durapore®
Szinonimák:
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.1 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Minőségi szint
sterilitás
irradiated
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
gamma compatible
gamma compatible
termékcsalád
Millipak® 200
Jellemzők
gamma compatible
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipak®
Paraméterek
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
6.0 in.
Szélesség
3.0 in.
Átmérő
7.6 cm (3.0 in.)
szűrőfelület
1000 cm2
bemeneti csatl. átmérője
3/4 in.
kimeneti csatl. átmérője
3/4 in.
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤5 mg/device
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.1 μm
buborékpont
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
szerelvény
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Általános leírás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
3 autoclave cycles of 90 min @ 123°C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.