VPPS103NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Szinonimák:
Viresolve® Pro Shield Modus 1.3
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
device size
1.3 in.
szennyeződések
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Általános leírás
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield Modus 1.3 offers a filtration area of 0.22 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Tulajdonságok és előnyök
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
After a controlled water flush of 100 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.