MP0DSYS1A
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Szinonimák:
Process Scale Holders 1 Rack
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
Javasolt termékek
Minőségi szint
Anyagok
316L stainless steel
silicone seal
szerelvény
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
kompatibilitás
for use with Pod Filters
Alkalmazás
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; Gem® valves
Jogi információk
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology