Fontos dokumentumok
MP0DDSPMAN2
Millipore
Millistak+® Pod Manifold
hydrophilic
Szinonimák:
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
Jellemzők
hydrophilic
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Millistak+®
bemenet
sample type liquid
Jogi információk
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany