Fontos dokumentumok
MISELPRRI
Millipore
MilliSentials Lab Printer Ribbon
About This Item
UNSPSC kód:
44102408
NACRES:
IA.22
Átmérő
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
Minőségi szint
tekercsméret
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
Általános leírás
The MilliSentials Lab Printer Ribbon features a thermal transfer ink capable of withstanding extreme temperatures and harsh chemical solvents.
For use with the MilliSentials Lab Labeling System
Alkalmazás
Laboratory Sample Labeling
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
A MilliSentials™ címkéző rendszer tömör, hőmérsékletálló címkéket kínál, egyszerűsítve a laboratóriumi címkézést.