MAC148
Anti-Cas9 Antibody, clone 8G4
Szinonimák:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpCas9, SpyCas9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8G4, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 158.44 kDa
observed mol wt ~210 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
all
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aλ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Streptococcus pyogenes ... Cas9(69900935)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells overexpressing Cas9.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cas9 in lysate from HeLa cells overexpressing Cas9.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Cas9 in Cell line stably expressing Cas9-NLS (A) versus wild type parental cell line (B) (Courtesy of Germán Camargo Ortega (Institute of Stem Cell Research, Helmholtz Munich,. Germany).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cas9 in Western Blotting application. (Camargo Ortega, G., et al. (2019). Nature. 567(7746):113-117).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1