MAC142
Anti-Cas9 Antibody, N-terminal Antibody, clone 6H4 Antibody, S. aureus
clone 6H4, from mouse
Szinonimák:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H4, monoclonal
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus, bacteria
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in transiently transfected U20S cells expressing SaCas9-T2A-GFP. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: 1-2 µg from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in SaCas9. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1