MABT850M
Anti-Podoplanin Antibody, clone PMab-2
clone PMab-2, from mouse
Szinonimák:
E11 antigen epitope, Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, RTI140, T1-alpha, T1A, Type I cell 40 kDa protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PMab-2, monoclonal
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Western Blotting applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in rat kidney tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1