MABX8322
Anti-Plasmodium vivax LDH Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Plasmodium vivax LDH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
parasites, Plasmodium vivax
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG1
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Infectious Diseases
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2