MABC1117
Anti-GOLM1 Antibody, clone 6A2
clone 6A2, from mouse
Szinonimák:
Golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6A2, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GOLM1(51280)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected GOLM1 in ELISA applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected GOLM1 in Immunohistochemistry applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GOLM1 in Immunoprecipitation applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GOLM1 in Western Blotting applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Apoptosis & Cancer
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GOLM1 in human prostate cancer tissue sections.